Merck
190144
Sigma-Aldrich
クロロクロム酸ピリジニウム
98%
別名:
PCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H6NClCrO3
CAS番号:
分子量:
215.56
Beilstein:
7054643
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
205-208 °C (lit.)
SMILES記法
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
InChI Key
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCCは、酸化反応に使用される重要な有機試薬です。
アプリケーション
Grubbs触媒による閉環メタセシスを利用したD-グルコ-スからα,ß-不飽和ラクトンを得る合成において、アリルメチレン基の酸化に用いられています
温和かつ選択的なアルコ-ルの酸化反応に用いられる汎用性の高い安定な酸化剤です
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
190144-BULK:
190144-VAR:
190144-100G:4548173112114
190144-25G:4548173112121
190144-500G:4548173112138
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anna M Larsson et al.
Journal of experimental botany, 68(14), 3857-3867 (2017-04-04)
Cyanobacterial CO2 fixation is promoted by encapsulating and co-localizing the CO2-fixing enzymes within a protein shell, the carboxysome. A key feature of the carboxysome is its ability to control selectively the flux of metabolites in and out of the shell.
Tetrahedron, 62, 11165-11165 (2006)
Cheryl Peters et al.
Pediatric critical care medicine : a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies, 19(8), e394-e402 (2018-06-26)
We evaluated adapting the quick Sequential (Sepsis-Related) Organ Failure Assessment score (fast respiratory rate, altered mental status, low blood pressure) for pediatric use by selecting thresholds from three commonly used definitions: Pediatric Logistic Organ Dysfunction 2, Pediatric Advanced Life Support
Synthesis, 245-245 (1982)
L Jordaens et al.
Reproduction (Cambridge, England), 153(6), 759-773 (2017-03-05)
We hypothesized that elevated non-esterified fatty acids (NEFA) modify
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis