Merck
22142
Sigma-Aldrich
焼成珪藻土
filter aid, calcined
別名:
Diatomaceous earth, calcined
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101527
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
フォーム
powder
品質
calcined
組成
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.6%
Fe2O3, 1.1%
Na2O + K2O, 1.2%
SiO2, 91.5%
損失
≤2.0% loss on ignition, 900 °C
粒径
≤40.0 μm (81% (acc. to Cilas))
pH
<7.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
Not Intended for cGMP Parenteral Pharmaceutical Manufacturing
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22142-1KG:4548173981802
22142-BULK:
22142-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Anhydrides as acylating agents in lipase-catalyzed stereoselective esterification of racemic alcohols.
Bianchi D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(23), 5531-5534 (1988)