認証
meets USP/NF testing specifications
フォーム
solid
比活性
≤1 EU/g (endotoxin)
組成
SiO2, 98.65%
パラメーター
0.300 (Permeability(Darcy))
テクニック
ion chromatography: suitable
不純物
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
≤50 mg non-siliceous content
粒径
0.45-0.65 mm
微量陽イオン
As: ≤10 ppm (leachable)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Jan Code
525243-BULK:
525243-1KG-CH:
525243-CH:
525243-250G:4548173964058
525243-VAR:
525243-1KG:4548173964041