安全性情報
1.02686
Supelco
Celite® 281 Diatomaceous Earth
Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
別名:
Celite® 281
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101527
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NB.21
product name
Celite® 281, Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
溶解性
0.0037 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity: passes test
Loss on ignition (980 °C): ≤ 2.0 %
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6