詳細
フィルター剤(珪藻土)は、珪藻の化石化した骨格から形成された天然のアモルファスシリカで構成されています。フラックス材料の有無にかかわらず、抽出、粉砕、乾燥、焼成されます。DEは、建設資材のフィラー、塗料、および農薬の固結防止剤として広く使用されています。吸水性および吸油性に優れています。DEの様々なサンプルについて潜在毒性が評価されています。
アプリケーション
フィルター剤(珪藻土)は、次のプロセスに使用することができます:
- カラムクロマトグラフィーの吸着剤。
- 原水からフミン酸を抽出するためのキトサン修飾珪藻土の合成。
- 多孔質シリカセラミックスの合成。
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419931-2.5KG:4548173965413
419931-VAR:
419931-12KG:4548173965437
419931-25KG:4548173965444
QR-064-500G:
419931-500G:4548173965420
419931-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Porous ceramic monoliths based on diatomite.
Saponjic A, et al.
Ceramics International, 41(8) , 9745-9752 (2015)
Study on Adsorption Removal of Humic Acid in Water by Modified Clays.
Wang YH, et al.
Applied Mechanics and Materials, 707, 247-250 (2015)
The global variability of diatomaceous earth toxicity: a physicochemical and in vitro investigation.
Nattrass C, et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology (London, England), 10(1), 25-25 (2015)
H Checkoway et al.
British journal of industrial medicine, 50(7), 586-597 (1993-07-01)
A cohort mortality study was conducted among workers from two plants in the diatomaceous earth mining and processing industry in California. Diatomaceous earth consists of the skeletal remains of diatoms. Exposure to amorphous (non-crystalline) and crystalline silica in the form
Manipulating surface wettability and oil absorbency of diatomite depending on processing and ambient conditions.
Ozen I, et al.
Applied Surface Science, 332, 22-31 (2015)