Merck
64843
Supelco
Celite® R566 Inorganic Adsorbent
filter aid
別名:
Celite 566
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.52
製品名
Celite® R566,
グレード
reagent grade
品質水準
フォーム
powder
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
2000 μm
ポアサイズ
120 Å mean pore size
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
詳細
Celite®R566は、基質から分析物をろ過するために使用される珪藻土です。
セライト®R566は、主として標的試薬と相互作用させるために使用されますが、対応する化学的方法に合わせて調節することも可能です。
アプリケーション
Celite®R566は、以下の用途に使用されています:
  • ルピンベースの代替乳(LMA)の脂肪含有量を測定するためのソックスレー法における吸着剤として
  • 新規のフッ素化および非フッ素化ジ(チアゾリル)ベンゼンの合成における粗反応ミックスのろ過に
  • 天然ゴムの冷結晶化に対する脂質の影響を評価するための試験における高分子反応ミックスのろ過に
  • 天然ゴムからの1,4-シス-ポリ(イソプレン)マクロ開始剤の合成におけるフィルターとして
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New insight into the cold crystallization of natural rubber: The role of linked and free fatty chains
Grange J, et al.
Polymer Crystallization, 2(4), e10075-e10075 (2019)
Facile synthesis of 1, 4-cis-polyisoprene-polypeptide hybrids with different architectures
Radchenko A, et al.
Polym. Chem., 10(19), 2456-2468 (2019)