品質
acid washed
flux calcined
treated with sodium carbonate
組成
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.5%
損失
~0.3% loss on ignition, 900 °C
粒径
≤113 μm (82% (acc. to Cilas))
pH
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
注意
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22141-VAR-F:
22141-100G-F:4548173965765
22141-BULK-F:
22141-25G-F:4548173965772
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック