Merck
Z224863
Sigma-Aldrich
Aldrich® 燃焼装置 交換用ストッパー
Replacement stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)