Merck
Z568694
Sigma-Aldrich
Aldrich®燃焼フラスコ(ストッパー、クランプピンチ付き)
capacity 1000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Stopper
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1000 mL
詳細
35/25玉栓付き厚型ホウケイ酸ガラス三角フラスコストッパーフックに架けてある脱着式プラチナ試料キャリアを使用ください。燃焼中はピンチクランプによって栓が正しい場所におかれます。
その他のプラチナキャリアと試料ラップ
設計者―C.L. Ogg, R.B. Kelly, J.A. Connelly「微量化学の技術:N.D. Cheronis, Ed.」をご参照ください。Interscience, 1962, pp 427-433.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC