product name
TMPyP4, A potent inhibitor of human telomerase (IC₅₀ = 6.5 µM).
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
purple
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C44H37N8.4C7H8O3S/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;4*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+3;;;;/p-3
InChI Key
AKZFRMNXBLFDNN-UHFFFAOYSA-K
詳細
生物化学的/生理学的作用
警告
その他情報
Izbicka, E., et al. 1999. Cancer Res. 59, 639.
Anantha, N.V., et al. 1998. Biochemistry 37, 2709.
Arthanari, H., et al. 1998. Nucleic Acids Res. 26, 3724.
Wheelhouse, R.T., et al. 1998. J. Am. Chem. Soc. 120, 3261.
WGK
WGK 3
Jan Code
613560-25MG:
613560-MG:
試験成績書(COA)