Merck
W325512
Sigma-Aldrich
L-(+)-アラビノース
natural sourced
別名:
Pectin sugar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
FEMA番号:
3255
Beilstein:
1723085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
corn
品質水準
グレード
Halal
Kosher
mp
160-163 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI Key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
L-アラビノ-スは、天然で異性体があり、植物多糖類の成分です。ほとんどのバクテリアは、一連の酵素やトランスポ-タ-をコ-ドする誘導が可能なアラビノ-スオペロンを有し、L-アラビノ-スを微生物の培養の唯一の炭素源として利用できます。
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W325512-100G-K:
W325512-VAR-K:
W325512-BULK-K:
W325512-1KG-K:
W325512-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Justin E Silpe et al.
Cell, 176(1-2), 268-280 (2018-12-18)
Vibrio cholerae uses a quorum-sensing (QS) system composed of the autoinducer 3,5-dimethylpyrazin-2-ol (DPO) and receptor VqmA (VqmAVc), which together repress genes for virulence and biofilm formation. vqmA genes exist in Vibrio and in one vibriophage, VP882. Phage-encoded VqmA (VqmAPhage) binds
Alfred Fillol-Salom et al.
Molecular cell, 75(5), 1020-1030 (2019-07-28)
Phage-inducible chromosomal islands (PICIs) represent a novel and universal class of mobile genetic elements, which have broad impact on bacterial virulence. In spite of their relevance, how the Gram-negative PICIs hijack the phage machinery for their own specific packaging and