製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +104.0±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying
色
white
pH
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
155-159 °C
160-163 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI Key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10839-VAR:
10839-INTR:
10839-50G:
10839-10G:
10839-250G:
10839-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック