Merck
1042055
USP
L-(+)-アラビノース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-(+)-Arabinose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723085
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
arabinose
メーカー/製品名
USP
mp
160-163 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI Key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Arabinose USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Ribose
  • Galactose
生物化学的/生理学的作用
L-アラビノ-スは、天然で異性体があり、植物多糖類の成分です。ほとんどのバクテリアは、一連の酵素やトランスポ-タ-をコ-ドする誘導が可能なアラビノ-スオペロンを有し、L-アラビノ-スを微生物の培養の唯一の炭素源として利用できます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1042055-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
D-(+)-キシロース European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
X0200000
D-(+)-キシロース
USP
USP
1722005
Xylose
D-(+)-マンノース United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375182
D-(+)-マンノース
USP
USP
1287700
Galactose