安全性情報
178680
Millipore
L(+)Arabinose
A pectin sugar widely distributed in plants, usually in the form of complex polysaccharides.
別名:
L(+)Arabinose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 761
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1C([C@H]([C@@H]([C@@H](C1)O)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
詳細
A pectin sugar widely distributed in plants, usually in the form of complex polysaccharides.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, filter-sterilize and store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
178680-GM:
178680-100GM:
178680-25GM:
試験成績書(COA)