Merck
W379312
Sigma-Aldrich
D-リボース
natural sourced
別名:
D-Ribofuranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
FEMA番号:
3793
EC Number:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
官能:
odorless
グレード:
Halal
Kosher
由来生物:
corn
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
corn
品質水準
グレード
Halal
Kosher
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
InChI Key
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W379312-100G-K:
W379312-BULK-K:
W379312-VAR-K:
W379312-SAMPLE-K:
W379312-5KG-K:
W379312-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)