Merck
W358512
Sigma-Aldrich
L-フェニルアラニン
99%, natural, FCC, FG
別名:
(S)-2-アミノ-3-フェニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
165.19
FEMA番号:
3585
Beilstein:
1910408
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
Flavis 番号:
17.018
NACRES:
NA.21
由来生物
corn
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
アッセイ
99%
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
W358512-5KG-K:
W358512-VAR-K:
W358512-SAMPLE-K:
W358512-BULK-K:
W358512-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3