Merck
PHL80979
(−)-Curine
phyproof® Reference Substance
別名:
(−)-Bebeerine, Aristolochine, Curine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H38N2O6
CAS番号:
分子量:
594.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12Cc3ccc(Oc4c(O)c(OC)cc5CCN(C)[C@]([H])(Cc6ccc(O)c(Oc7cc1c(CCN2C)cc7OC)c6)c45)cc3
InChI
1S/C36H38N2O6/c1-37-13-11-23-18-31(41-3)32-20-26(23)27(37)15-21-5-8-25(9-6-21)43-36-34-24(19-33(42-4)35(36)40)12-14-38(2)28(34)16-22-7-10-29(39)30(17-22)44-32/h5-10,17-20,27-28,39-40H,11-16H2,1-4H3/t27-,28-/m1/s1
InChI Key
NGZXDRGWBULKFA-VSGBNLITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80979-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)