安全性情報
NIST1974C
Organics in mussel tissue (Mytilus edulis)
NIST® SRM® 1974c
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 jars x 10 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1974C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)