安全性情報
BCR679
White cabbage (trace elements)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アプリケーション
White cabbage (trace elements) has been used as a reference material in the analysis of lead and cadmium in biological reference materials using electrothermal atomic absorption spectrometry (ET-AAS).
アナリシスノート
For more information please see:
BCR679
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphate
Trace Elements: Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Boron (B), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Copper (Cu), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Strontium (Sr), Thallium (Tl), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR679-15G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Determination of Cd and Pb in biological reference materials by electrothermal atomic absorption spectrometry: A comparison of three ultrasonic-based sample treatment procedures
Maduro.C, et al.
Talanta, 68, 1156-1161 (2006)