安全性情報
BCR402
White clover (trace elements)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR402
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cobalt (Co), Molybdenum (Mo), Selenium (Se)
Matrix Group: Botanicals
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR402-25G:
BCR402-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)