Merck
ERMCD200
Bladderwrack, Fucus vesiculosus (trace metals)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
matrix material
詳細
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCD200
その他情報
Matrix Group: Fruits and Vegetables
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)