Merck
ERMCA408
人工的な雨水
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCA408
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)