Merck
C80105
Sigma-Aldrich
クリシン
≥96.5% purity, powder
別名:
5,7-ジヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O4
CAS番号:
分子量:
254.24
Beilstein:
233276
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
クリシン, ≥96.5%
アッセイ
≥96.5%
フォーム
powder
beige
mp
284-286 °C (lit.)
溶解性
0.1 M NaOH: 0.008 g/L
λmax
348 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
InChI Key
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • クリシンは、Escherichia coliにおけるATP合成酵素の阻害に対するバイオフラボノイドの効果を研究するために使用されています。
  • AGS細胞(ヒト胃癌細胞)系統におけるeIF4E(真核生物翻訳開始因子4E)発現に対するクリシンの効果を研究するために使用されています。
  • ヒト卵巣癌細胞に対するクリシンの効果を研究するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
クリシンはフラボノイドであり、アピゲニンの類似体です。アロマターゼを阻害し、潜在性感染症のモデルにおけるヒト免疫不全ウイルス(HIV)の活性化も抑制します。クリシンは、抗炎症および抗酸化効果を示します。この分子は、様々な細胞でアポトーシスを誘発し、それによって癌の化学予防活性を示します。クリシンは、GABAA(タイプAγ-アミノ酪酸)およびGABAC受容体の活性を調節でき、PCNA(増殖細胞核抗原)の発現を下方制御し、CDK2(サイクリン依存性キナーゼ2)およびCDK4の活性を低下させ、p38-MAPK(マイトジェン活性化プロテインキナーゼ)活性化を誘導します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C80105-25G:
C80105-5KG:
C80105-VAR:
C80105-100G:
C80105-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
H J Jeong et al.
Archives of pharmacal research, 22(3), 309-312 (1999-07-14)
In searching for potent cancer chemopreventive agents from synthetic or natural products, 28 randomly selected flavonoids were screened for inhibitory effects against partially purified aromatase prepared from human placenta. Over 50% of the flavonoids significantly inhibited aromatase activity, with greatest
Chrysin induces G1 phase cell cycle arrest in C6 glioma cells through inducing p21Waf1/Cip1 expression: involvement of p38 mitogen-activated protein kinase.
Weng MS, et al.
Biochemical Pharmacology, 69, 1815-1815 (2005)
Apoptotic effects of chrysin in human cancer cell lines.
Khoo BY, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 11, 2188-2188 (2010)
Evaluation of the effect of Chrysin and Caffeic acid phenethyl ester on eIF4E expression in AGS cell line.
Abolhasani M, et al.
Journal of HerbMed Pharmacology, 3 (2014)
Dietary bioflavonoids inhibit Escherichia coli ATP synthase in a differential manner.
Chinnam N, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 46, 478-478 (2010)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.