Merck
PHL85724
Chrysin 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
別名:
5,7-Dihydroxyflavone 7-glucuronide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O10
CAS番号:
分子量:
430.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2)O)C(=O)C=C(O3)c4ccccc4
InChI Key
IDRSJGHHZXBATQ-ZFORQUDYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85724-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)