Merck
G0049000
ガラクチトール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ズルシトール, ガラクチトール, ズルシット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721903
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
galactitol, galactose
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Galactitol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールであり、ヒト味覚細胞に対する弱い甘味物質です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G0049000:
G0049000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Andreas Bosshart et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(4), 592-601 (2015-02-07)
Functional promiscuity of enzymes can often be harnessed as the starting point for the directed evolution of novel biocatalysts. Here we describe the divergent morphing of an engineered thermostable variant (Var8) of a promiscuous D-tagatose epimerase (DTE) into two efficient
Hong-Fei Wang et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 107(3), 835-843 (2015-01-09)
A white bacterial strain, designated EGI 650022(T), was isolated from the roots of Salsola affinis C. A. Mey, collected from Urumqi City, Xinjiang, north-western China. The strain was found to be aerobic, Gram-stain positive, oxidase-positive and catalase-positive. Cells were non-motile