安全性情報
C2970005
Crotamiton impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)but-3-enamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17NO
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
crotamiton
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Crotamiton impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C2970005-70MG:
C2970005:
C2970005-1EA:
C2970005-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)