Merck
1151006
USP
クロタミトン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-エチル-o-クロトノトルイジド, クロタミトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCON(C2H5)C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
詳細
predominantly trans
APIファミリー
crotamiton
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
InChI Key
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Crotamiton USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Crotamiton Cream
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1151006-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)