Merck
C2970000
クロタミトン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-エチル-o-クロトノトルイジド, クロタミトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCON(C2H5)C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
詳細
predominantly trans
APIファミリー
crotamiton
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
InChI Key
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Crotamiton EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C2970000-1EA:
C2970000-100MG:
C2970000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
N Nakada et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 61(7), 1739-1747 (2010-04-08)
The behavior of antibacterial triclosan, insect-repellent diethyltoluamide (DEET), anticonvulsant carbamazepine, and antipruritic crotamiton was investigated at two sewage treatment plants (STPs) to clarify their complete mass balance. Twenty-four-hour flow-proportional composite samples were collected from the influent and effluent of primary
Ulrich R Hengge et al.
The Lancet. Infectious diseases, 6(12), 769-779 (2006-11-25)
Scabies has been a scourge among human beings for thousands of years. Its worldwide occurrence with epidemics during war, famine, and overcrowding is responsible for an estimated 300 million people currently infested. Scabies refers to the various skin lesions produced
Demodecidosis manifested on the external genitalia.
S M Hwang et al.
International journal of dermatology, 37(8), 634-636 (1998-09-10)
Scabies.
Godfrey Walker et al.
Clinical evidence, (7)(7), 1543-1548 (2002-09-17)
Allergic contact dermatitis due to crotamiton.
H Hara et al.
Contact dermatitis, 49(4), 219-219 (2004-03-05)