Merck
917125
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
別名:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25NO3
CAS番号:
分子量:
291.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
chunks
反応適合性
reagent type: linker
官能基
Boc
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N(CC1)CCC1C(C=C2)=CC=C2CO)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-10-8-15(9-11-18)14-6-4-13(12-19)5-7-14/h4-7,15,19H,8-12H2,1-3H3
InChI Key
YPAVHCJZNOTJLF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
917125-100MG:
917125-BULK:
917125-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter S Campbell et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 54(1), 46-49 (2017-12-01)
The expedient synthesis of compounds enriched in sp3 character is key goal in modern drug discovery. Herein, we report how a single pot Suzuki-Miyaura-hydrogenation can be used to furnish lead and fragment-like products in good to excellent yields. The approach