アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
34-40 °C
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
3成分vinylogousマンニッヒ反応の反応物質
- Pim-1インヒビター
- 2型糖尿病の選択的GPR119アゴニスト
- M-向性(R5)HIV-1複製インヒビター
- HDACインヒビター
- 選択的5-HT6アンタゴニスト
3成分vinylogousマンニッヒ反応の反応物質
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
722022-500MG:
722022-VAR:
722022-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)