Merck
917397
Sigma-Aldrich
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
別名:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20Cl2N2
CAS番号:
分子量:
263.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: linker
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC1=C(C=CC=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
アプリケーション
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
917397-100MG:
917397-VAR:
917397-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)