アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: linker
mp
164-170 °C
官能基
Boc
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(C2=CC=C(CC(O)=O)C=C2)CC1
InChI Key
HNYYDBIWYLLTRD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(4-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
その他情報
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
917362-BULK:
917362-100MG:
917362-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)