Merck
917141
Sigma-Aldrich
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
≥95%
別名:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20ClNO
CAS番号:
分子量:
241.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: linker
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCC(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2.Cl
アプリケーション
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
917141-VAR:
917141-100MG:
917141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)