Merck
920673
Sigma-Aldrich
1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
別名:
Rigid linker for PROTAC® development
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21N3O4
CAS番号:
分子量:
295.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: linker
官能基
Boc
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(OC(N1CCCC(N2C=C(C(O)=O)C=N2)C1)=O)C
InChI
1S/C14H21N3O4/c1-14(2,3)21-13(20)16-6-4-5-11(9-16)17-8-10(7-15-17)12(18)19/h7-8,11H,4-6,9H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI Key
ZTQAPANOXVJNDD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920533
920649
920665
920703
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
920673-100MG4065266033243
920673-50MG4065266033250