Merck
BR90438
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 100 mL, D × H 55 mm × 65 mm
別名:
PTFE, Sampling dippers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104118
NACRES:
NB.51
物質
PTFE
メーカー/製品名
BRAND 90438
D× H
55 mm × 65 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1