Merck
Z150851
Sigma-Aldrich
Liquid nitrogen dipper
for removing small quantities of liquid nitrogen (LN2) from storage dewars
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
詳細
Safe and convenient LN2 dipper. The low conducting measuring rod will clearly show the LN2 level of a dewar in inches and centimeters.
Compatible with the following range of cryogenic storage dewars, LD series: LD5, LD10, LD25, Classic 25, LD35 and LD50
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z150851-1EA4061832330006