Merck
BR90462
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 1000 mL, D × H 105 mm × 155 mm
別名:
PTFE, Sampling dippers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104118
NACRES:
NB.51
物質
PTFE
メーカー/製品名
BRAND 90462
D× H
105 mm × 155 mm
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG