アッセイ
≥99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 137-500-06
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF13750006-2EA | 4061821123671 |
GF13750006-10EA | 4061821123657 |
GF13750006-1EA | 4061821123664 |
GF13750006-5EA | 4061821123688 |