フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 586-079-50
L
60 mm
外径
1.0 mm
壁厚
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF58607950-1EA | 4061821149442 |
GF58607950-2EA | 4061821149459 |
GF58607950-5EA | 4061821149466 |