安全性情報
GF08821245
炭化チタン
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
別名:
TI546020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.8%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 088-212-45
重量
100 g
部分最大サイズ
5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GF08821245-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)