フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 124-249-79
L × 厚み
200 mm × 0.55 mm
外径 × 内径
1.60 mm × 0.55 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF12424979-1EA | 4061825423562 |
GF12424979-2EA | 4061829949938 |
GF12424979-10EA | 4061829919368 |
GF12424979-20EA | 4061829980702 |
GF12424979-5EA | 4061831001235 |