Merck
GF13036070
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
別名:
SI536015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 130-360-70
重量
200 g
部分最大サイズ
0.02 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)