Merck
SYNS380216
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip, stainless steel
別名:
Synthware S380216, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech S380216
外径 × L
1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip
ニードルゲージ
18 , Bevel Tip
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 180mm
アプリケーション
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.