Merck
BMSP7700S1
Benchmark Accuris ”NextPette” Variable Volume Pipette Micro Starter Setincludes 4 pipettes: 10/20/200/1000 μl, plus stand
pack of 4 ea (includes 4 pipettes plus stand), volume 10/20/200/1000 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
adjustable
no. of channels 1
包装
pack of 4 ea (includes 4 pipettes plus stand)
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific P7700-S1
容量
10/20/200/1000 μL
詳細
(includes 4 pipettes: P770010, P770020, P7700200, P77001000, and stand P7700CAR)
アプリケーション
Pipetting and transferring small volumes of liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)