特徴
color-coded yellow
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Finn 4640040
容量
10-100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finnpipette F3はダブルアクションのピペットボタンが付きます。上部は回転して、スムースで安定したピペット操作を可能にし、同時に間違って容積が変わらないようにしています。Finpipette F3はAdvanced Volume Gearing(AVG)搭載。これはピペット本体と分かれた自立式モジュールで容量調節機能をもつものです。手の温かさが測定の正確さに影響しないようにして、その正確さと精度を改善します。
- 非常に軽いダブルアクションのピペットボタンで、ピペット操作がスムーズに。
- Advanced Volume Gearing(AVG)メカニズムにより正確さと精度が確実に向上します。
- 黒の背景に白字で大きく表示され、読みやすさが向上。
- チップの容積が分かりやすいように、色別になっています。
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z678120-1EA | 4061833036020 |