特徴
color-coded green
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Finn 4642100
容量
0.5-5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finnpipette F2ではピペット動作が軽く、使いやすく、全体のオートクレーブが可能です。ピペットの操作には正確さと精度が最も重要ですから、Finnpipette F2はAdvanced Volume Gearing(AVG)を採用しています。これはピペット本体と分かれた自立式モジュールで容量調節機能をもつものです。手の温かさが測定の正確さに影響しないようにして、その正確さと精度を改善します。
- Advanced Volume Gearing(AVG)メカニズムにより正確さと精度が確実に向上。
- 黒の背景に白字で大きく表示され、読みやすさが向上。
- 非常に軽いダブルアクションのピペットボタンで、ピペット操作がスムーズに。
- 全体がオートクレーブ可。
- 容量50μL以下で超噴出ピストン
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z678368-1EA | 4061833036440 |