Merck
Z168742
Stainless steel forceps
Dumont
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
L
4 3/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with very sharp points, for picking up minute articles
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 5 1/2 in.
Z225592
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 6 in.
Z168734
Stainless steel forceps
Bayonet鉗子 stainless steel
F2394
Bayonet鉗子
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 10 in.
Z225614
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z168742-1EA4061833298886