Merck
F2394
Bayonet鉗子
stainless steel
別名:
grasping aid, tongs, tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
L
8 1/4 in.
チップH × W
2.4 mm × 1.5 mm , with serrated tips
詳細
Stainless steel bayonot forcep with serrated tip. Total length 8.25 in (21 cm), Tip H 2.4 mm x W 1.55 mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9