Merck
Z225606
Stainless steel forceps
Specimen, L 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
L
8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with serrated tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps High-precision
Z225304
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps