Merck
Z168769
Stainless steel forceps
Reverse action
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
L
5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with sharp, smooth points, normally closed, easily opens with finger pressure
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps Specimen, L 8 in.
Z225606
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
Bayonet鉗子 stainless steel
F2394
Bayonet鉗子
Stainless steel forceps Specimen, L 10 in.
Z225614
Stainless steel forceps
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z168769-1EA4061833298909